Learn More
Notrax Sky Trax™ Top-of-the-Line Ergonomic Experience, Black
Heavy duty industrial anti-fatigue mat. Tough laminated top surface with ergonomic bubble pattern for extra comfort while standing. RedStop™ slip-resistant backing that prevents the mat from shifting.
157.00€ - 773.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Materiale | PVC on Microcellular Vinyl Base |
Tipo | Industrial and Commercial Matting |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17742268
|
Notrax
782S0023BL |
91 cm | 60 cm |
157.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17772268
|
Notrax
782S0035BL |
150 cm | 91 cm |
374.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17702278
|
Notrax
782S302MBL |
200 cm | 91 cm |
515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17732278
|
Notrax
782S303MBL |
300 cm | 91 cm |
773.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17722258
|
Notrax
782C0024BL |
2194 cm | 60 cm | N/A | ||||||
17752258
|
Notrax
782C0036BL |
2194 cm | 91 cm | N/A | ||||||
17782258
|
Notrax
782C0048BL |
2194 cm | 122 cm | N/A | ||||||
17712268
|
Notrax
782C0060BL |
2194 cm | 152 cm | N/A | ||||||
Descrizione
- Top-of-the-line ergonomic experience where comfort, durability, and safety are united
- The Sky Trax™ is designed for those who are not willing to compromise in any of these criteria
- Ergonomic benefit derived from unique bubble design coupled with 19 mm thick worker platform
- Combination of extra hard wearing top surface and a very resilient microcellular vinyl base for maximum fatigue relief
- Favors slip resistance and freedom of movement; tested R9 according to DIN51130 and BG-rule BGR181
- Featured with RedStop™ slip-resistant backing to prevent mats from shifting
- Available yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
- Bevelled edges on all four sides to minimize the risk of tripping
- Lifetime warranty on Uni-Fusion™ lamination technology
Specifica
Black | |
PVC on Microcellular Vinyl Base | |
Industrial and Commercial Matting |
Titolo del prodotto
Notrax Sky Trax™ Top-of-the-Line Ergonomic Experience, Black