Learn More
Notrax SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile Skywalker HD Ramp System™ Safety Ramps, Male Bevel
Attachable beveled SkywalkerHD™ safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Skywalker HD™ modular mats.
Marca:  Notrax 461M0003BL
Codice prodotto. 17742148
  • 19.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The Skywalker HD™ accessories maintain the same feel as the Skywalker HD™ mats with an ergonomic bubble pattern and matching rubber compounds
  • This seamless integration allows for unlimited configuration possibilities
  • 100% nitrile rubber compound
  • Resistant to most industrial oils
Specifica
Specifica
Black
91 cm
Industrial and Commercial Matting
6 cm
36 in.
Nitrile Rubber
2 in.