Learn More
Notrax SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile Skywalker HD Ramp System™ Safety Ramps, Male Bevel
Attachable beveled SkywalkerHD™ safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Skywalker HD™ modular mats.
19.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 36 in. |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 91 cm |
Materiale | Nitrile Rubber |
Tipo | Industrial and Commercial Matting |
Larghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17742148
|
Notrax
461M0003BL |
Black |
19.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17752148
|
Notrax
461M0003YL |
Yellow |
19.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The Skywalker HD™ accessories maintain the same feel as the Skywalker HD™ mats with an ergonomic bubble pattern and matching rubber compounds
- This seamless integration allows for unlimited configuration possibilities
- 100% nitrile rubber compound
- Resistant to most industrial oils
Specifica
36 in. | |
Nitrile Rubber | |
2 in. |
91 cm | |
Industrial and Commercial Matting | |
6 cm |