Learn More
asecos™ Under Bench Cabinet for Acids and Alkalis SL-CLASSIC-UB
Under bench cabinet for acids and alkalis with pull out shelf.
dietro preventivo
Specifica
Depth (Metric) Interior | 531 mm |
---|---|
Colore | Grigio chiaro |
Product Type | Armadio con installazione sottobanco |
Da utilizzare con (applicazione) | Acidi e alcali |
Altezza (sistema metrico) esterno | 600 mm |
Allerta:
For indoor use only
Codice del prodotto | Marca | Configurazione | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Configurazione | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10766451
|
asecos™
30619-001-30621 |
4 ripiani estraibili (panello/PP) | Acciaio laminato con rivestimento a polvere | N/A | N/A | N/A | |||||
15985696
![]() ![]() |
asecos™
3062389230624 |
1 Pull-out Shelf, Sump | Chipboard |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12653515
![]() ![]() |
asecos™
3062289230625 |
2 ripiani estraibili (panello/PP) | Acciaio laminato con rivestimento a polvere |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15995696
|
asecos™
3062389230625 |
2 Pull-out Shelves, Sump | Chipboard |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Struttura robusta e longeva: in piastre speciali in resina melamminica altamente resistente
- Facile da usare: accesso a tutti i contenitori, apertura di 135° dell'anta a battente, interni dell'armadio completamente visibili
- Uso non autorizzato impossibile: ante bloccabili con serratura a cilindro e indicatore di stato del blocco (rosso/verde)
- Mobile: ruote e zoccolo (disponibili su richiesta), facile spostamento dell'armadio
- Ventilazione: condotti dell'aria integrati pronti per il collegamento (DN 50) a un sistema di scarico tecnico
Specifica
531 mm | |
Armadio con installazione sottobanco | |
600 mm |
Grigio chiaro | |
Acidi e alcali |
Titolo del prodotto
asecos™ Under Bench Cabinet for Acids and Alkalis SL-CLASSIC-UB