Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivi per dialisi Slide-A-Lyzer™ 3.5K MWCO MINI
Perform sample buffer exchange with these 3500-MW cut-off (MWCO) disposable polypropylene cups with integrated, low-binding membranes.
Marca:  Thermo Scientific™ 69550
247.00 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10784274
  • 266.00€ / pezzi 50
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Cup, Microcentrifuge
3.5 kDa
MINI Dialysis Device
Buffer Exchange, Protein
50 campioni, ciascuno da 10 a 100 ul
Store at room temperature
Slide-A-Lyzer™
Cellulose Membrane, Dialysis
MINI Dialysis Device
0.1 mL
50 Devices
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoAA402303 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number69550
Numero di lottoZI386510 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/10/2024 Catalog Number69550
Numero di lottoZG386509 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/08/2024 Catalog Number69550
Numero di lottoZF386508 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/06/2024 Catalog Number69550
Numero di lottoYK380880 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/02/2024 Catalog Number69550
Vedi i prodotti accessori
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Dispositivi per dialisi Slide-A-Lyzer™ 3.5K MWCO MINI > Cup, Microcentrifuge; 0.1 mL; 50 Samples, 10–100 μL each