Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysis Cassettes, 10K MWCO
Remove salts and small contaminants to maximize sample purity and recovery with Slide-A-Lyzer 10K MWCO dialysis cassettes.
153.00€ - 792.00€
Specifica
Content And Storage Store at room temperature
Purification Target Buffer Exchange, Protein
Membrana Cellulose Membrane, Dialysis
Formato Cassette
MWCO 10 kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Volume campione (sistema metrico) Quantità Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume campione (sistema metrico) Quantità Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
10194183
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
66383
0.5 mL 10 cassette Cassette dialisi Slide-A-Lyzer, 10K MWCO, 0.5 ml
154.00€
pezzi 10
10731765
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
66384
0.5 mL 5 x 10 Cassettes Dialysis Cassettes
628.00€
pezzi 50
10065983
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
66385
0.5 mL Kit da 10 cassette Kit cassette dialisi Slide-A-Lyzer, 10K MWCO, 0.5 ml
164.00€
pezzi 10
10591004
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
66380
3 mL 10 cassette Cassette dialisi Slide-A-Lyzer, 10K MWCO, 3 ml
153.00€
pezzi 10
10678464
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
66381
3 mL 5 x 10 Cassettes Dialysis Cassettes
628.00€
pezzi 50
11889943
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
66382
3 mL Kit da 10 cassette Kit cassette dialisi Slide-A-Lyzer, 10K MWCO, 3 ml
217.00€
pezzi 10
10539853
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
66810
12 mL 8 cassette Cassette dialisi Slide-A-Lyzer, 10K MWCO, 12 ml
185.00€
pezzi 8
10311014
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
66811
12 mL 5 x 8 Cassettes Dialysis Cassettes
792.00€
pezzi 40
10591474
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
66807
12 mL Kit da 8 cassette Kit cassette dialisi Slide-A-Lyzer, 10K MWCO, 12 ml
221.00€
pezzi 8
10167913
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
66830
30 mL 6 cassette Cassette dialisi Slide-A-Lyzer, 10K MWCO, 30 ml
154.00€
pezzi 6
10311364
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
66454
0.5 mL 10 Cassettes Dialysis Cassettes (gamma-irradiated)
228.00€
pezzi 10
10371404
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
66455
3 mL 10 Cassettes Dialysis Cassettes (gamma-irradiated)
227.00€
pezzi 10
10301554
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
66453
12 mL 8 Cassettes Dialysis Cassettes (gamma-irradiated)
258.00€
pezzi 8
10076033
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
66456
30 mL 6 Cassettes Dialysis Cassettes (gamma-irradiated)
203.00€
pezzi 6
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Store at room temperature
Cellulose Membrane, Dialysis
10 kDa
Buffer Exchange, Protein
Cassette
Slide-A-Lyzer™
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysis Cassettes, 10K MWCO