Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO
Remove salts and contaminants, and maximize sample recovery using this semi-permeable membrane with a 3,500-Dalton protein MW cut-off (MWCO) cassette that is easier to use than traditional dialysis tubing.
153.00€ - 233.00€
Specifica
Content And Storage | Store at room temperature |
---|---|
Purification Target | Buffer Exchange, Protein |
Membrana | Cellulose Membrane, Dialysis |
Formato | Cassette |
MWCO | 3.5 kDa |
Codice del prodotto | Marca | Volume campione (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume campione (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11859410
|
Thermo Scientific™
66333 |
0.5 mL | 10 Cassettes |
153.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10455685
|
Thermo Scientific™
66335 |
0.5 mL | 1 Kit (10 Cassettes) |
168.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10759784
|
Thermo Scientific™
66330 |
3 mL | 10 Cassettes |
156.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10751565
|
Thermo Scientific™
66332 |
3 mL | 1 Kit (10 Cassettes) |
186.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10500814
|
Thermo Scientific™
66110 |
12 mL | 8 Cassettes |
198.00€
pezzi 8 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10416144
|
Thermo Scientific™
66107 |
12 mL | 1 Kit (8 Cassettes) |
233.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10501004
|
Thermo Scientific™
66130 |
30 mL | 6 Cassettes |
157.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Slide-A-Lyzer Dialysis Cassettes (3.5K MWCO) facilitate simple and effective removal of salts and small contaminants from proteins and other macromolecules larger than 3,500 Daltons. They can be used for a wide range of applications including low-molecular weight contaminant removal, buffer exchange, desalting, equilibrium dialysis, and sample concentration.
Liquid samples are easily added and removed by penetrating the self-sealing gasket with a hypodermic needle attached to a syringe. No knots, clips, or caps are needed to seal the units and prevent leaking and sample loss during the dialysis procedure. Slide-A-Lyzer Dialysis Cassettes are constructed from two sheets of low-binding, regenerated-cellulose dialysis membrane that are hermetically sealed on either side of a silicone-like gasket inside an inert plastic frame. The membrane and cassette materials are compatible with most common laboratory chemicals and buffers.Features of Slide-A-Lyzer Dialysis Cassettes:
• Easy to use—no knots or clamps are needed; just inject sample into cassette and begin dialysis
• Fast dialysis—flat cassette chamber with two membranes provides high surface area-to-volume ratio that maximizes diffusion rate compared to cylindrical dialysis tubing
• High recovery—rectangular cassette design maximizes recovery of entire sample volume from any one of the four corner injection ports
• Four cassette sizes—select the cassette that best suits your sample volume (0.5 to 30 mL)
• Color-coded—pink cassette frame specifies cassettes with the 3,500 MW pore size membrane
Membrane specifications:
• Composition: regenerated cellulose synthesized by the viscose method
• Thickness: 0.9 to 1.2 mil (22.5 to 30 μm)
• Hydration time required before use: 2 minutes
• Glycerol content: none
• Sulfur content: 0.1–0.15%
• Heavy metals content: trace
Volume ranges:
• 0.5 mL = 0.1 to 0.5 mL
• 3 mL = 0.5 to 3 mL
• 12 mL = 3 to 12 mL
• 30 mL = 12 to 30 mL
Specifica
Store at room temperature | |
Cellulose Membrane, Dialysis | |
3.5 kDa |
Buffer Exchange, Protein | |
Cassette | |
Slide-A-Lyzer™ |