Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, Irradiated 10K MWCO
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes facilitate the rapid and trouble-free dialysis of sample volumes from 0.5 to 125 mL. Unlike standard flat tubing, these innovative devices do not require knots or clips that can lead to leaking and sample loss.
175.00€ - 302.00€
Specifica
Purification Target Buffer Exchange, Protein
Membrana Cellulose Membrane, Dialysis
MWCO 10 kDa
Linea di prodotti Slide-A-Lyzer™
Green Features Less waste
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17884020
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52981
3 mL 10 cassettes
175.00€
Pezzo
17894020
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52982
15 mL 8 cassettes
216.00€
Pezzo
17804030
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52983
30 mL 6 cassettes
211.00€
Pezzo
17814030
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52984
70 mL 6 cassettes
267.00€
Pezzo
17824030
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
A52985
125 mL 6 cassettes
302.00€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Buffer Exchange, Protein
10 kDa
Less waste
Cellulose Membrane, Dialysis
Slide-A-Lyzer™
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, Irradiated 10K MWCO