Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes facilitate the rapid and trouble-free dialysis of sample volumes from 0.5 to 125 mL. Unlike standard flat tubing, these innovative devices do not require knots or clips that can lead to leaking and sample loss.
144.00€ - 248.00€
Specifica
Purification Target Buffer Exchange, Protein
Membrana Cellulose Membrane, Dialysis
Formato Cassette
MWCO 3.5 kDa
Linea di prodotti Slide-A-Lyzer™
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17763727
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52966
3 mL 10 cassettes
144.00€
pezzi 10
17854010
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52967
15 mL 8 cassettes
178.00€
Pezzo
17864010
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52968
30 mL 6 cassettes
172.00€
Pezzo
17874010
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52969
70 mL 6 cassettes
215.00€
Pezzo
17884010
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52970
125 mL 6 cassettes
248.00€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Buffer Exchange, Protein
Cassette
Slide-A-Lyzer™
Cellulose Membrane, Dialysis
3.5 kDa
Less waste
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 3.5K MWCO