Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 20K MWCO
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes facilitate the rapid and trouble-free dialysis of sample volumes from 0.5 to 125 mL. Unlike standard flat tubing, these innovative devices do not require knots or clips that can lead to leaking and sample loss.
141.00€ - 248.00€
Specifica
Purification Target Buffer Exchange, Protein
Membrana Cellulose Membrane, Dialysis
Formato Cassette
MWCO 20 kDa
Linea di prodotti Slide-A-Lyzer™
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17767309
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
A52976
3 mL 10 cassettes N/A N/A N/A
17834020
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52976
3 mL 10 cassettes
144.00€
Pezzo
17844020
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52977
15 mL 8 cassettes
180.00€
Pezzo
17854020
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52978
30 mL 6 cassettes
175.00€
Pezzo
17864020
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52979
70 mL 6 cassettes
225.00€
Pezzo
17874020
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A52980
125 mL 6 cassettes
248.00€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Buffer Exchange, Protein
Cassette
Slide-A-Lyzer™
Cellulose Membrane, Dialysis
20 kDa
Less waste
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, 20K MWCO