Learn More
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15488881
|
Epredia™
A83900001 |
Slide Printer AS Basic |
12055.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15408891
|
Epredia™
A83900002 |
Slide Printer AS Basic System |
16625.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15418891
|
Epredia™
A83900004 |
Slide Printer AS On-Demand |
17005.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15451031
|
Epredia™
A83900005 |
Slide Printer AS On-Demand Sys |
21570.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The SlideMate AS promotes single piece workflow though unique features designed specifically for on-demand printing.- Fully integrated color touch-screen and simple software are easy to use
- Built-in barcode scanner reads cassette information and imports the data to the slide label
- Connects easily to other computers or Laboratory Information Systems
- Prints directly onto the slide, eliminating the need for hand writing or labels
Titolo del prodotto
Epredia™ SlideMate™ AS Slide Printer