Learn More
Cole-Parmer™ Spatola in polipropilene
Spatole monouso in polipropilene per ridurre il rischio di contaminazione incrociata. Le spatole monouso in polipropilene sono ideali per il trasferimento, la raccolta e la manipolazione di materiali chimici e biologici. Le spatole sono dotate di un'estremità a sessola e di un'altra a spatola.
Marca:  Cole-Parmer™ 06265-16
53.83 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11730579
  • 62.05€ / pezzi 150
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Reduce cross-contamination with these polypropylene disposable spatulas. Polypropylene Disposable Spatulas are ideal for chemical and biological material transfer, collection, and manipulation. Spatulas feature both a scoop end and a spatula end.
  • Disposable polypropylene (PP) spatulas
  • Use as a spatula, stir rod, or policeman
  • Contoured end is shatter resistant even when exposed to liquid nitrogen
  • Flexible enough to fit into many small containers to scrape or collect samples
  • Hollow core reduces heat and cold transfer
  • Can be used with dilute acids and bases
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
Conf. da 150
Scoop End, Spatula End
For chemical and biological material transfer, collection, and manipulation, used with dilute acids and bases, reduce cross-contamination
Polipropilene
Verde
Spatola
Grande
310 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Spatola in polipropilene > Length: 310mm; Green