Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensors
Protect the quality of your samples, facilitate regulatory compliance and continuously monitor and report conditions using Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensors.
240.00€ - 1650.00€
Specifica
Tipo | Sensor |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Cold Storage |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Refrigerator, Freezer, LN2 Storage, CO2 Incubator, Oven |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Calibrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Calibrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11844703
|
Thermo Scientific™
SV400-100-LSB |
Smart-Vue Digital Sensor; 1.0 m cable length | -30, -15, 0, +20, +40°C |
240.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11854703
|
Thermo Scientific™
SV400-101-LSB |
Smart-Vue Digital Sensor, 3.5m cable length | -30, -15, 0, +20, +40°C |
240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11884703
|
Thermo Scientific™
SV401-100-LSB |
Smart-Vue Digital Sensor, 27cm cable length | 30, 60, 80, 100, 105°C |
289.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11824713
|
Thermo Scientific™
SV404-200-LSB |
Smart-Vue PT100 Temperature Sensor, 1.4m cable length | Not Calibrated |
434.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11834713
|
Thermo Scientific™
SV405-100-LSB |
Smart-Vue Digital Temperature/RH Sensor | 23°C, 50% RH |
332.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11854713
|
Thermo Scientific™
SV406-100-LSB |
Smart-Vue Temperature/CO2 Sensor, 1.0m cable length | 37°C, 5% CO2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Protect the quality of your samples, facilitate regulatory compliance and continuously monitor and report conditions using Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensors. Monitor temperatures ranging from -200° to +350°C, CO2 concentration, relative humidity (RH), differential pressure (clean rooms), 4-20 milliamps and dry contact state.
Features:- Automatic and continuous data logging
- Temperature, temperature/CO2, temperature/rH or temperature/CO2/rH combo sensors
- Sensor cable only. Module sold separately.
Compatible with:
Refrigerators, Freezers, LN2 Storage, CO2 Incubators, Clean Rooms, Storage Areas, Ovens
Recommended for:
Ideal for use in highly controlled environments, including pharmaceutical production, biotechnology, IVF clinics, clinical studies and diagnostic laboratories.
Ordering Information:
Availability of Smart-Vue products vary by country. Please ask your Sales Representative to evaluate a Smart-Vue wireless monitoring solution that best meets your specific requirements. Specifications, terms and pricing are subject to change. Not all products are available in all countries.
Specifica
Sensor | |
Cold Storage | |
Refrigerator, Freezer, LN2 Storage, CO2 Incubator, Oven |