Learn More
Sartorius™ Dischi di carta da filtro per analisi qualitativa con superficie liscia di grado 3HW
Per analisi qualitative di routine in laboratorio. I filtri ripiegati a finitura liscia Sartorius™ di grado 3-HW sono resistenti all'umido per la filtrazione a vuoto e a pressione. La carta filtrante ultrapura è disponibile sotto forma di cono filtrante ripiegato in numerosi diametri.
Marca: Sartorius™ FT-4-303-385
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
These smooth filter paper folded cones are used for routine qualitative analyses, such as clarification and determination of substances. Filters are wet-strengthened, so they are suitable for pressure or vacuum filtration.- Made of refined pulp and cotton linters with a α-cellulose content greater than 95%
- Pure, technical filter paper with an ash content of 0.1 to 0.15%
- Grade 3-HW filters feature the following characteristics:
- Medium to wide pore for a moderately-fast filtering rate
- Wet burst resistance of 15kPa
- Basis weight of 65g/m2
- Non-sterile and bulk packed
Specifica
Filtro ripiegato | |
Da 8 a 12 μm | |
Per analisi tecniche/qualitative; impiegati in analisi di routine quali chiarificazione o determinazione di sostanze, ma anche come dischi dotati di foro centrale per applicazioni tecniche | |
Confezione da 100 | |
Qualitativa, tecnica, liscia |
Pasta rifinita e linter | |
20 μm/sec. | |
3 HW | |
0.14 mm | |
385 mm |