Learn More
Sartorius™ Dischi di carta da filtro per analisi qualitativa con superficie liscia di grado 3HW
Per analisi qualitative di routine in laboratorio. I filtri ripiegati a finitura liscia Sartorius™ di grado 3-HW sono resistenti all'umido per la filtrazione a vuoto e a pressione. La carta filtrante ultrapura è disponibile sotto forma di cono filtrante ripiegato in numerosi diametri.
40.30€ - 550.00€
Specifica
Formato | Filtro ripiegato |
---|---|
Materiale | Pasta rifinita e linter |
Particle Retention | Da 8 a 12 μm |
Velocità di filtraggio | 20 μm/sec. |
Da utilizzare con (applicazione) | Per analisi tecniche/qualitative; impiegati in analisi di routine quali chiarificazione o determinazione di sostanze, ma anche come dischi dotati di foro centrale per applicazioni tecniche |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10672592
|
Sartorius™
FT-4-303-070 |
70 mm |
319.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10468742
|
Sartorius™
FT-4-303-110 |
110 mm |
56.20€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10642042
|
Sartorius™
FT-4-303-125 |
125 mm |
40.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10233381
|
Sartorius™
FT-4-303-150 |
150 mm |
40.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10480663
|
Sartorius™
FT-4-303-185 |
185 mm |
40.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10355171
|
Sartorius™
FT-4-303-090 |
90 mm |
124.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10173941
|
Sartorius™
FT-4-303-210 |
210 mm |
53.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10662422
|
Sartorius™
FT-4-303-240 |
240 mm |
68.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10479891
|
Sartorius™
FT-4-303-290 |
290 mm |
73.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10375411
|
Sartorius™
FT-4-303-320 |
320 mm |
99.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10032291
|
Sartorius™
FT-4-303-385 |
385 mm |
251.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10134041
|
Sartorius™
FT-4-303-450 |
450 mm |
550.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10286842
|
Sartorius™
FT-4-303-500 |
500 mm |
319.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Questa carta da filtro liscia piegata a forma di cono viene utilizzata per analisi qualitative di routine, quali chiarificazione e determinazione delle sostanze. I filtri sono rinforzati per la resistenza all'umido, quindi sono adatti per filtrazione a pressione e a vuoto.- Realizzati in pasta rifinita e linter di cotone con un contenuto di cellulosa α superiore al 95%
- Carta da filtro tecnica e pura con contenuto di ceneri dallo 0.1 allo 0.15%
- I filtri grado 3-HW sono caratterizzati da:
- Dimensioni dei pori medio-alte per una velocità di filtrazione da media a elevata
- Resistenza al bagnato di 15 kPa
- Peso base di 65 g/m2
- Confezionati non sterili e in stock
Specifica
Filtro ripiegato | |
Da 8 a 12 μm | |
Per analisi tecniche/qualitative; impiegati in analisi di routine quali chiarificazione o determinazione di sostanze, ma anche come dischi dotati di foro centrale per applicazioni tecniche | |
Confezione da 100 | |
Qualitativa, tecnica, liscia |
Pasta rifinita e linter | |
20 μm/sec. | |
3 HW | |
0.14 mm |