Learn More
Fisherbrand™ Fiala, in vetro trasparente
17.90 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- A handy and inexpensive vial for uncritical analyses
- Clear
- Glass
- Flat Bottom
Specifica
Clear | |
Glass | |
Storage | |
Polypropylene Box | |
18.5 mL | |
48 mm | |
3rd Hydrolytic Class | |
No |
26 mm | |
15 mL | |
Snap Cap | |
0.3 mL | |
Fondo piatto | |
100 | |
ND22 |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiala, in vetro trasparente > flat bottom,15ml,48mm height