Learn More
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11567143
|
Fisherbrand™
BC16BLACK |
Nero |
37.23€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11507153
|
Fisherbrand™
BC16BLUE |
Blue |
36.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11577143
|
Fisherbrand™
BC16WHITE |
Bianco |
36.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11587143
|
Fisherbrand™
BC16RED |
Rosso |
36.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11597143
|
Fisherbrand™
BC16YELL |
Giallo |
36.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11557143
|
Fisherbrand™
BC13GREEN |
Green |
34.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Bacti-Caps™ for test tubes without edge
- Provide a firm, positive culture tube closure allowing a controlled gas interchange, thus proving a more practical alternative to cotton wool plugs
- Suitable for all standard test tube sizes, they fit rimless and plastic tubes with an outside diameter of 13mm, 16mm, 19mm, 25mm and 38mm
- The three flexible fins molded on the inner wall of each cap ensure a positive fit even when minor variations in tube size occur
- Bacti-Caps™ are made from chemically resistant virgin plastic so they are unaffected by culture media, most acids, alkalis, alcohols and esters
- Improved culture growth
- Color coded
- Controlled gas interchange
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi a pressione