Learn More
Buerkle™ SnowPack™ Dry Ice Machine
Buerkle™ SnowPack™ Dry Ice Machine enables you to obtain a -79°C dry ice tablet, without complicated technology and without electricity.
Marca:  Buerkle™ 9805-0030
288.23 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10543451
  • 337.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ideal cooling media for sample transport
  • Performance depends on room temperature and pressure
Specifica
Specifica
50 x 30 mm Tablet
CO2 Bottle with Standpipe
Snowpack Dry Ice Maker
Ideal Cooling Media for Sample Transport, Used in Hospitals, Universities, Schools, Institutes, Laboratories, in The Chemical Industry and in Materials Testing Facilities
50 g