Learn More
Buerkle™ SnowPack™ Dry Ice Machine
Buerkle™ SnowPack™ Dry Ice Machine enables you to obtain a -79°C dry ice tablet, without complicated technology and without electricity.
337.00€ - 414.00€
Specifica
Product Type Snowpack Dry Ice Maker
Da utilizzare con (applicazione) Ideal Cooling Media for Sample Transport, Used in Hospitals, Universities, Schools, Institutes, Laboratories, in The Chemical Industry and in Materials Testing Facilities
Da utilizzare con (apparecchiatura) CO2 Bottle with Standpipe
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
10543451
Vedere i documenti
Buerkle™
9805-0030
50 x 30 mm Tablet
337.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10221865
Vedere i documenti
Buerkle™
9805-0200
80 x 60 mm Tablet
414.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal cooling media for sample transport
  • Performance depends on room temperature and pressure
Specifica
Specifica
Snowpack Dry Ice Maker
Ideal Cooling Media for Sample Transport, Used in Hospitals, Universities, Schools, Institutes, Laboratories, in The Chemical Industry and in Materials Testing Facilities
CO2 Bottle with Standpipe