Learn More
BRAND™ Soda Lime Glass Staining Troughs with Lid
Fits up to 10 slides. Tray must be ordered separately.
Marca: BRAND™ 472200
312.11 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Soda-lime glass construction
- Dimensions (L x W x H): 105 x 85 x 70mm
- Includes lid
Specifica
Closure Included | |
Soda Lime Glass | |
Staining | |
Lid | |
105 x 85 x 70 mm | |
85 mm |
Piatto | |
Staining Trough | |
10 slides | |
10 | |
105 mm | |
70 mm |
Titolo del prodotto
BRAND™ Soda Lime Glass Staining Troughs with Lid > Length: 105mm