Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glass Culture Tube
Use the Soda Lime Glass Culture Tube to view cell cultures in the laboratory. This disposable soda lime glass rim top tube is plain (unlabeled) and features a sturdy, uniform bottom.
Marca:  DWK Life Sciences A407011000811
13.16 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11842383
  • 13.85€ / pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Rimmed top
  • Unlableled
  • Clear soda lime glass
  • Uniform bottom
  • Disposable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
70 mm
200Pack
11 mm
Provetta per test
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda Lime Glass Culture Tube > Diameter: 11mm; Length: 70mm