Learn More
Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11368337
Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11368337
10 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Codice prodotto. 11368337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032190.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate is an ion pair reagent, which is used for the analysis of small organic compounds, pharmaceutical products and metabolites using high-performance liquid chromatography (HPLC). It is an efficient catalyst for the preparation of alpha-aminophosphonates by the coupling of aldehydes/ketone, an amine and triethyl phosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 207300-91-2
Formula molecolare C6H15NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 206.232
Numero MDL MFCD00149549
InChI Key CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-hexanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium hexane-1-sulfonate hydrate, sodium 1-hexanesulfonate monohydrate, n-1-hexanesulfonic acid, sodium 1-hexanesulfonate hydrate, sodium n-hexanesulfonate monohydrate, potassium hexane-1-sulfonate hydrate, sodium hexane-1-sulphonate monohydrate, sodium hexane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-hexanesulfonic acid,sodium salt, hydrate 1:1:1
PubChem CID 23696962
IUPAC Name sodium;hexane-1-sulfonate;hydrate
SMILES CCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate
Colore White
Formula lineare CH3(CH2)5SO3Na·H2O
Quantità 10 g
Beilstein 3727014
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water
Peso formulazione 206.24 (188.22 Anhydrous)
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM20L015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/01/2025 Catalog Number032190.09,032190.18
Numero di lottoW23K051 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/10/2024 Catalog Number032190.09,032190.18
Numero di lottoQ17K046 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/04/2024 Catalog Number032190.09,032190.18
Numero di lottoP15K028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/03/2024 Catalog Number032190.09,032190.18
Numero di lottoM16K008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2024 Catalog Number032190.09,032190.18
Titolo del prodotto
Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >