Learn More
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11368895
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11368895
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Codice prodotto. 11368895
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14018.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate is used to prepare negatively charged probe particles to investigate effect of nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes, to prepare surface-derivatized microcrystalline cellulose (MCC) particles having either a strong positive or a strong negative zeta potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate is used to prepare negatively charged probe particles to investigate effect of nanoporosity of cellulosic fibers on their streaming potential and their interactions with cationic polyelectrolytes, to prepare surface-derivatized microcrystalline cellulose (MCC) particles having either a strong positive or a strong negative zeta potential.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143218-48-8
Formula molecolare C3H8ClNaO5S
Molecular Weight (g/mol) 214.592
Numero MDL MFCD00149699
InChI Key ZPFGAXXLEFTBEU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hydrate, 3-chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt hydrate, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate hydrate, c3h6clnao4s.0.5h2o, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate-water 1/1/1, 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt hydrate
PubChem CID 23665651
IUPAC Name sodium;3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate;hydrate
SMILES C(C(CCl)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate
Punto di fusione ∽256°C (decomposition)
Quantità 100 g
Beilstein 4164376
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 205.60 (196.59 Anhydrous)
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonatehemihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonatehemihydrate
Titolo del prodotto
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate hemihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals >