Learn More
Sodium azide, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
24.42€ - 593.96€
Identifiants chimiques
CAS | 26628-22-8 |
---|---|
Numero MDL | MFCD00003536 |
InChI Key | PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german |
PubChem CID | 33557 |
ChEBI | CHEBI:278547 |
IUPAC Name | sodium;azide |
SMILES | [N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantità | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantità | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10338380
|
Thermo Scientific Acros
190380050 |
5 g |
24.42€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10592211
|
Thermo Scientific Acros
190381000 |
100 g |
48.66€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10430471
|
Thermo Scientific Acros
190385000 |
500 g |
186.05€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10124813
|
Thermo Scientific Acros
190380025 |
2.5 kg |
593.96€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente per la formazione del legame C-X, per il trasferimento di Azidation/DiazoIdentifiants chimiques
26628-22-8 | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
33557 | |
sodium;azide |
MFCD00003536 | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
CHEBI:278547 | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
Spécification
300.0°C | |
275.0°C | |
26628-22-8 | |
9 (5% min. soln.) | |
98.5% min | |
NaN3 | |
01,1041; 02,376; 03,259; 04,440; 05,593; 15,289; 17,68 | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
sodium;azide | |
33557 | |
65.01 | |
Ultrapuro | |
Glass Bottle | |
>275°C |
Sodium azide | |
99% | |
White | |
Crystalline Powder | |
N3Na | |
MFCD00003536 | |
15, 8717 | |
Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] | |
65.01 | |
CHEBI:278547 | |
99% | |
0.5% max. | |
1.85 | |
1.8500g/mL |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Rinse mouth.
Wear protective gloves/protective clothing.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 247-852-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VY8050000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium azide
Mention d'avertissement
- Pericolo
Catégorie de danger
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Mention de danger
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H300-Letale se ingerito.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Conseils de prudence
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.