Learn More
Sodium bicarbonate, 1M buffer soln., pH 8.0, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15424879
Sodium bicarbonate, 1M buffer soln., pH 8.0, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15424879
500 mL
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Codice prodotto. 15424879
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62495.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
The bicarbonate buffering system is important in many different cellular processes. It is also used in the formation of acid in the lumen on the stomach. Used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine. It is also used to maintain pH in serum samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
The bicarbonate buffering system is important in many different cellular processes. It is also used in the formation of acid in the lumen on the stomach. Used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine. It is also used to maintain pH in serum samples.
Solubility
It is soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bicarbonate buffer soln.
Concentrazione 1 M
pH 8.0
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Informazioni di solubilità It is soluble in water.
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoY29K525 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2025 Catalog NumberJ62495.AP
Numero di lottoP29H527 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/03/2024 Catalog NumberJ62495.AP
Numero di lottoQ07J511 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2023 Catalog NumberJ62495.AP
Numero di lottoP30J539 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2023 Catalog NumberJ62495.AP
Numero di lottoP30J540 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2023 Catalog NumberJ62495.AP
Titolo del prodotto
Sodium bicarbonate, 1M buffer soln., pH 8.0, Thermo Scientific Chemicals >