Learn More
Sodium bicarbonate, 99.7+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10118190
Sodium bicarbonate, 99.7+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10118190
1 kg, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Codice prodotto. 10118190
Marca: Thermo Scientific Acros 424270010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bicarbonate
Punto di fusione 270.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.7+%
Formula lineare NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Indice di Merck 15,8719
Informazioni di solubilità Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol
IUPAC Name sodium hydrogen carbonate
Peso formulazione 84.01
Percent Purity ≥99.7%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468854 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
Numero di lottoA0465530 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/08/2024 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
Numero di lottoA0435015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/07/2024 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
Numero di lottoA0435015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/07/2024 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
Numero di lottoA0457214 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog Number424270050,424270251,424270250,424270010
Identificativo prodotto
  • Sodium bicarbonate
Titolo del prodotto
Sodium bicarbonate, 99.7+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals >