Learn More
Sodium Bicarbonate, 99+%, Extra Pure, Thermo Scientific Chemicals
Sodium bicarbonate, 99+%, CHNaO3, CAS Number-144-55-8, acidosan, baking soda, bicarbonate of soda, carbonic acid monosodium salt, meylon, neut, sodium acid carbonate, sodium bicarbonate, sodium hydrogencarbonate, sodium hydrogen carbonate, 5kg, 20ppm max., 100ppm max., CHEBI:32139, White, 205-633-8
29.15€ - 223.11€
Identificatori chimici
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Formula molecolare | CHNaO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 84.01 |
Numero MDL | MFCD00003528 |
InChI Key | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut |
PubChem CID | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10694782
|
Thermo Scientific Acros
123360010 |
1 kg | Flacone in plastica |
29.15€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10051210
|
Thermo Scientific Acros
123360050 |
5 kg | Plastic drum |
84.12€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10493635
|
Thermo Scientific Acros
123360250 |
25 kg | Fibre drum |
223.11€
25kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
516892 | |
[Na+].OC([O-])=O |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
CHEBI:32139 |
Specifica
Sodium bicarbonate | |
144-55-8 | |
Polvere cristallina fine | |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
15, 8719 | |
Solubility in water: 9g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4g/100mL water (60°C),insoluble in alcohol | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 | |
≥99% |
270.0°C | |
Bianco | |
99+% | |
NaHCO3 | |
03,260; 05,595; 11,476; 17,180 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodio; idrogenocarbonato | |
516892 | |
84.01 | |
Ultrapuro |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 205-633-8
Identificativo prodotto
- Sodium bicarbonate
Titolo del prodotto
Sodium Bicarbonate, 99+%, Extra Pure, Thermo Scientific Chemicals