Learn More
Sodium Bicarbonate (Fine White Powder), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Descrizione
Sodium Bicarbonate (Fine White Powder)
This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Bicarbonate |
Punto di fusione | 270°C |
Colore | Bianco |
pH | 8.3 |
Forma fisica | Polvere/solido |
Quantità | 1 kg |
Peso formulazione | 84.01 |
Percent Purity | 99.7 to 100.3% |
Identificazione | Pass Test |
Imballaggio | Flacone in polietilene |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium bicarbonate
Titolo del prodotto
Sodium Bicarbonate (Fine White Powder), Fisher BioReagents™ >