Learn More
Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11317748
Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11317748
50 g
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Codice prodotto. 11317748
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033505.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sodium bis(trimethylsilyl)amide is used as a base in organic synthesis as well as to deprotonate other compounds containing weakly acidic O-H, S-H, and N-H bonds. It is used to prepare amines by reacting with alkyl halides. It finds application in certain organic reactions viz. generation of carbenes by dehydrohalogenation of halocarbons and Wittig reagents by deprotonation of phosphonium salts. It accelerates the polymerization of pheneylacetylene in conjunction with rhodium(I) catalysis. Furthermore, it is used for the preparation of lanthanide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1070-89-9
Formula molecolare C6H18NNaSi2
Molecular Weight (g/mol) 183.377
Numero MDL MFCD00009835
InChI Key WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
PubChem CID 2724254
IUPAC Name sodium;bis(trimethylsilyl)azanide
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Punto di fusione 171°C to 175°C
Colore White
Odore Odorless
Formula lineare (CH3)3SiNNaSi(CH3)3
Quantità 50 g
Numero UN UN3096
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in hexane,toluene,ether,terahydrofuran,benzene and toluene.
Peso formulazione 183.38
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX28K041 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/11/2024 Catalog Number033505.09,033505.04,033505.18
Numero di lottoS06K038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/06/2024 Catalog Number033505.09,033505.04,033505.18
Numero di lottoS07J028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog Number033505.09,033505.04,033505.18
Numero di lottoN04I020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number033505.09,033505.04,033505.18
Numero di lottoF28P19 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number033505.09,033505.04,033505.18
Titolo del prodotto
Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 98%, Thermo Scientific Chemicals >