Learn More
Sodium bis(trimethylsilyl)amide, pure, 2M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
97.69€ - 500.49€
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium bis(trimethylsilyl)amide |
---|---|
Colore | Orange to Brown |
Nota nome | 2M Solution in THF |
CAS | 1070-89-9, 109-99-9 |
Formula molecolare | C6H18NNaSi2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10053530
|
Thermo Scientific Acros
277851000 |
100 mL | Flacone in vetro AcroSeal™ |
97.69€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10379150
|
Thermo Scientific Acros
277858000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
500.49€
800mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Sodium bis(trimethylsilyl)amide | |
2M Solution in THF | |
C6H18NNaSi2 | |
MFCD00009835 | |
0.9160g/mL | |
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N | |
sodium;bis(trimethylsilyl)azanide | |
2724254 | |
38 to 42% | |
0.916 | |
Liquid |
Orange to Brown | |
1070-89-9, 109-99-9 | |
[(CH3)3Si]2NNa | |
01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307 | |
sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt | |
C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+] | |
183.377 | |
183.38 | |
Pure | |
−21°C |
Sicurezza e movimentazione
GHS P Statement Causes severe skin burns and eye damage. May cause respiratory irritation. Highly flammable liquid and vapor. Suspected of causing cancer. Suspected of causing genetic defects. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Reacts violently with water. May form explosive peroxides.
GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear eye protection/face protection. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Store in a dry place. Store in a closed container. Keep container tightly closed.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-983-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 2M solution in THF
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.