Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 8.0 Codice prodotto.: 15482909
Thermo Scientific Chemicals Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 8.0
Codice prodotto. 15482909
250 mL
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Codice prodotto. 15482909
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60068.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
It is a component of many detergents, cosmetics, and enamel glazes. It is also used to make buffer solutions in biochemistry, as a fire retardant, as an anti-fungal compound for fiberglass, as a flux in metallurgy, neutron-capture shields for radioactive sources, a texturing agent in cooking, and as a precursor for other boron compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is a component of many detergents, cosmetics, and enamel glazes. It is also used to make buffer solutions in biochemistry, as a fire retardant, as an anti-fungal compound for fiberglass, as a flux in metallurgy, neutron-capture shields for radioactive sources, a texturing agent in cooking, and as a precursor for other boron compounds.
Solubility
Fully miscible with water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1330-43-4
Formula molecolare B4Na2O7
Molecular Weight (g/mol) 201.21
Numero MDL MFCD00081185
InChI Key NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium borate buffer soln.
Concentrazione 0.5 M
pH 8.0
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Informazioni di solubilità Fully miscible with water.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ28K545 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2025 Catalog NumberJ60068.AP,J60068.AK
Numero di lottoY18K555 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/11/2024 Catalog NumberJ60068.AP,J60068.AK
Numero di lottoW28K530 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/09/2024 Catalog NumberJ60068.AP,J60068.AK
Numero di lottoU05K543 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/08/2024 Catalog NumberJ60068.AP,J60068.AK
Numero di lottoP24K510 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog NumberJ60068.AP,J60068.AK
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium borate, 0.5M buffer solution, pH 8.0
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Disodium tetraborate
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 8.0 >