Learn More
Sodium borohydride, 98%, pellets (1-2 cm), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10563371
Sodium borohydride, 98%, pellets (1-2 cm), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10563371
100 g, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Codice prodotto. 10563371
Marca: Thermo Scientific Acros 201481000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16940-66-2
Formula molecolare BH4Na
Molecular Weight (g/mol) 37.83
Numero MDL MFCD00003518
InChI Key YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Sodium tetrahydroborate, SBH
IUPAC Name sodium boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium borohydride
Punto di fusione 360.0°C
Nota nome 7/16 in., 98%
Colore White
Forma fisica Pellets
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (NaBH4)
Formula lineare NaBH4
Fieser 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Indice di Merck 15, 8727
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents
Peso formulazione 37.83
Percent Purity 98%
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 1.07
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0449449 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/03/2024 Catalog Number201485000,201480025,201481000
Numero di lottoA0449449 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/03/2024 Catalog Number201485000,201480025,201481000
Numero di lottoA0399841 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number201485000,201480025,201481000
Numero di lottoA0376742 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/09/2022 Catalog Number201485000,201480025,201481000
Numero di lottoA0441337 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/06/2022 Catalog Number201485000,201480025,201481000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium borohydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Sodium borohydride, 98%, pellets (1-2 cm), Thermo Scientific Chemicals >