Learn More
Sodium borohydride, 98+%, powder, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium borohydride |
Punto di fusione | 360.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 98+% |
Formula lineare | NaBH4 |
Fieser | 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189 |
Indice di Merck | 15, 8727 |
Peso formulazione | 37.83 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466476 | Certificato di analisi | 23/10/2024 | 189300100,189300025,189305000,189300050,189301000 |
A0461187 | Certificato di analisi | 19/03/2024 | 189300100,189300025,189305000,189300050,189301000 |
A0444155 | Certificato di analisi | 26/01/2024 | 189300100,189300025,189305000,189300050,189301000 |
B0148331D | Certificato di analisi | 14/11/2023 | 189300100,189300025,189305000,189300050,189301000 |
B0148331A | Certificato di analisi | 20/10/2023 | 189300100,189300025,189305000,189300050,189301000 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium borohydride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H301-Tossico se ingerito.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Sodium borohydride, 98+%, powder, Thermo Scientific Chemicals >