Learn More
Sodium Borohydride, ≥99%, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
- ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
- sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
- the acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (μg/kg) trace range
- packaged in high-quality containers appropriate for each product
- the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | >400°C |
Materiale o nome chimico | Sodium borohydride |
Punto di fusione | >360°C |
Colore | White |
Forma fisica | Prill or Powder |
Quantità | 100 g |
Formula lineare | NaBH4 |
Numero UN | UN1426 |
Peso formulazione | 37.83g/mol |
Percent Purity | ≥99% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium borohydride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium tetrahydroborate
Titolo del prodotto
Sodium Borohydride, ≥99%, Honeywell Fluka™ >