Learn More
Sodium carbonate, 99.5%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Materiale adsorbente
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1600.0°C |
Materiale o nome chimico | Sodium carbonate |
Punto di fusione | 851.0°C |
Nota nome | Anhydrous |
Colore | White |
Forma fisica | Fine Granular Powder |
Quantità | 1 kg |
Intervallo percentuale saggio | 99.5% |
Formula lineare | Na2CO3 |
Indice di Merck | 15, 8731 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium carbonate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Sodium carbonate, 99.5%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals >