Learn More
Sodium Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1461°C |
Punto di fusione | 801°C |
Colore | White |
pH | 5.0 to 8.0 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 5 kg |
IUPAC Name | sodio; cloruro |
Peso formulazione | 58.44g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Pressione del vapore | 1mmHg 865 |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527965 | Certificato di analisi | 25/02/2025 | S/3120/60,S/3120/70,S/3120/53,S/3120/63,S/3120/60X,S/3120/65 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Titolo del prodotto
Sodium Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >