Learn More
Sodium Chloride, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Poly Pail
Descrizione
Sodium Chloride
Sodium Chloride is a main component of many electrophoresis and molecular biology buffers and media.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1461°C |
Materiale o nome chimico | Sodium Chloride |
Punto di fusione | 801°C |
Colore | White |
pH | 5.0 to 8.0 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 1 kg |
Intervallo percentuale saggio | ≥99.0 % |
Note percentuale saggio | (Dry Basis) >99.5% |
Indice di Merck | 15, 8734 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Sodium Chloride, Fisher BioReagents™ >