Learn More
Sodium chloride, ReagentPlus™, Honeywell™ Codice prodotto.: 15668140
Sodium chloride, ReagentPlus™, Honeywell™
Codice prodotto. 15668140 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
5 kg
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Codice prodotto. 15668140
Marca: Honeywell Research Chemicals S96255KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-14-5
Formula molecolare ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
Numero MDL MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium chloride
Quantità 5 kg
Formula lineare NaCl
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
IUPAC Name sodium chloride
Peso formulazione 58.44g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ReagentPlus™
Titolo del prodotto
Sodium chloride, ReagentPlus™, Honeywell™ >