Learn More
Sodium cholate hydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11458936
Sodium cholate hydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11458936
10 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Codice prodotto. 11458936
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17074.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Biochemical solubilizing agent Sodium cholate hydrate is a non-denaturing detergent used for the extraction of membrane proteins. It is involved in the study to assess infiltration of pressurized promoter solutions in a mesoporous silica. Further, it serves as a biochemical solubilizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Biochemical solubilizing agent Sodium cholate hydrate is a non-denaturing detergent used for the extraction of membrane proteins. It is involved in the study to assess infiltration of pressurized promoter solutions in a mesoporous silica. Further, it serves as a biochemical solubilizing agent.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 206986-87-0
Formula molecolare C24H39NaO5
Molecular Weight (g/mol) 430.56
Numero MDL MFCD00064138 MFCD00003672
InChI Key NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
PubChem CID 23679061
IUPAC Name sodium;(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate;hydrateVedi altri risultatiMostra meno risultati
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12CVedi altri risultatiMostra meno risultati
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium cholate hydrate
Quantità 10 g
Beilstein 3582354
Sinonimo sodium cholate hydrate, cholalic acid sodium salt, c24h39o5.na.h2o, sodium cholate hydrate, bioxtra, sodium cholate hydrate dried material, nt, sodium cholate hydrate, from ox and/or sheep bile, 3, a,7, a,12, a-trihydroxy-5, a-cholan-24-oic acid sodium salt, sodium cholate hydrate, suitable for cell culture, bioreagent, 4r-4-1s,2s,7s,11s,16s,5r,9r,10r,14r,15r-5,9,16-trihydroxy-2,15-dimethylte tracyclo 8.7.0.0<2,7>.0<11,15*gt; heptadec-14-yl pentanoic acid, sodium salt, hyd rate, sodium cholate hydrate, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production.
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Optical Rotation +32° (c=0.5 in Water)
Peso formulazione 430.56 (Anhydrous)
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP05L005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/03/2025 Catalog NumberA17074.18,A17074.09
Numero di lottoZ12J026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/01/2024 Catalog NumberA17074.18,A17074.09
Numero di lotto10248123 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/09/2023 Catalog NumberA17074.18,A17074.09
Numero di lottoT11J002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/07/2023 Catalog NumberA17074.18,A17074.09
Numero di lotto10244446 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/12/2022 Catalog NumberA17074.18,A17074.09
Titolo del prodotto
Sodium cholate hydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >