Learn More
Sodium cyanide, 98+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10018921
Sodium cyanide, 98+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10018921
1 kg, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10018921
Marca: Thermo Scientific Acros 370310010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-33-9
Formula molecolare CNNa
Molecular Weight (g/mol) 49.01
Numero MDL MFCD00003523
InChI Key MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
SMILES [Na+].[C-]#N
Specifica
Punti di ebollizione 1497.0°C
Materiale o nome chimico Sodium cyanide
Punto di fusione 562.0°C
Nota nome 98+%
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Argentometry)
Formula lineare NaCN
Beilstein 02, IV, 50
Fieser 04,446; 05,506; 06,535; 07,333; 08,453; 11,481; 13,185
Indice di Merck 15, 8741
Informazioni di solubilità Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in ethanol
IUPAC Name sodium;cyanide
Peso formulazione 49
Percent Purity ≥98%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium cyanide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Titolo del prodotto
Sodium cyanide, 98+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >