Learn More
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), ≥95%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15875308
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), ≥95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15875308 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
5 kg, Cardboard Carton
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Cardboard Carton
Plastic bottle
Codice prodotto. 15875308
Marca: Thermo Scientific J18220.A7
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 151-21-3
Formula molecolare C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
Numero MDL MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Sodium Lauryl Sulfate,n to Dodecyl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Forma fisica Crystalline Powder
Punto di fusione ∼206°C
Quantità 5 kg
Imballaggio Cardboard Carton
Formula lineare CH3(CH2)11OSO3Na
Numero UN UN2926
Beilstein 3599286
IUPAC Name sodio; dodecilsolfato
Peso formulazione 288.38
Percent Purity ≥95%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto232215 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/07/2024 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Numero di lotto242192 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Numero di lotto200082 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/11/2023 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Numero di lotto231190 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2023 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Numero di lotto232201 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2023 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium dodecyl sulfate, Thermo Scientific
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium lauryl sulfate
Titolo del prodotto
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), ≥95%, Thermo Scientific Chemicals >