Learn More
Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10589053
Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10589053
5 kg, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Codice prodotto. 10589053
Marca: Thermo Scientific Acros 149190050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6035-47-8
Formula molecolare CH3NaO32H2O
Molecular Weight (g/mol) 154.11
Numero MDL MFCD00150598
InChI Key UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, sodium formaldehyde sulfoxylate, sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate, sodium formaldehyde sulfoxylate nf, formaldehyde sodium sulfoxylate dihydrate, monosodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, 79-25-4 parent, hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 23666330
IUPAC Name sodium;hydroxymethanesulfinate;dihydrate
SMILES C(O)S(=O)[O-].O.O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Punto di fusione 63.0°C to 64.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOCH2SO2Na·2H2O
Quantità 5 kg
Indice di Merck 15,8755
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1088g/L. Other solubilities: practically insoluble in abs.alcohol, ether and, benzene
Peso formulazione 154.11
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0462008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/04/2024 Catalog Number149190050,149190250,149190010
Numero di lottoA0458521 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2023 Catalog Number149190050,149190250,149190010
Numero di lottoA0448718 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/12/2022 Catalog Number149190050,149190250,149190010
Numero di lottoA0448549 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number149190050,149190250,149190010
Numero di lottoA0410171 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number149190050,149190250,149190010
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals >