Learn More
Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil, in soluble bags, in resealable cans, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10338750
Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil, in soluble bags, in resealable cans, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10338750
500 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10338750
Marca: Thermo Scientific Acros 332145000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7646-69-7, 8042-47-5
Formula molecolare HNa
Molecular Weight (g/mol) 24
Numero MDL MFCD00003471
InChI Key BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydridVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 24758
IUPAC Name sodio;idruro
SMILES [H-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Punto di fusione 800.0°C
Nota nome In soluble bags, in resealable cans
Colore Gray to Yellow
Forma fisica Tacky Powder
Quantità 500 g
Formula lineare NaH
Fieser 02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307
Punto d'infiammabilità 165°C
Indice di Merck 15,876
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, soluble in molten sodium hydroxide, insoluble in cs2, ccl4, liquid nh3, benzene
Peso formulazione 24
Percent Purity 57 to 63% (NaH)
Imballaggio Plastic bag in resealable tin can
Densità 1.2000g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0402180 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number332141000,332140020,332145000
Numero di lottoA0395478 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number332141000,332140020,332145000
Numero di lottoA0403795 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number332141000,332140020,332145000
Numero di lottoA0396618 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number332141000,332140020,332145000
Numero di lottoA0395477 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number332141000,332140020,332145000
Titolo del prodotto
Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil, in soluble bags, in resealable cans, Thermo Scientific Chemicals >