Learn More
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate is used as a source of soluble arsenic and in dyeing and printing with Turkey-red oil. It also acts as a veterinary drug for anti-parasitic, skin diseases, blood diseases, rheumatism, and asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble in water and glycerol.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium hydrogen arsenate heptahydrate |
Punto di fusione | 130°C (decomposition) |
Quantità | 500 g |
Numero UN | UN1685 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water and glycerol. |
Peso formulazione | 312.01 (185.94 Anhydrous) |
Percent Purity | 98% |
Odore | Odorless |
Densità | 1.88 |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251832 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | A18275.36,A18275.22 |
10250945 | Certificato di analisi | 07/08/2024 | A18275.36,A18275.22 |
Y15H028 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A18275.36,A18275.22 |
P03G008 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A18275.36,A18275.22 |
Q04D045 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A18275.36,A18275.22 |