Learn More
Sodium Hydrogen Carbonate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10122640
Sodium Hydrogen Carbonate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10122640
5 kg, Fusto in plastica
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Codice prodotto. 10122640
Marca: Fisher Chemical S/4200/65
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium Hydrogen Carbonate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 270°C
Colore Bianco
pH 8.3
Forma fisica Solido in polvere
Quantità 5 kg
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
Peso formulazione 84.01g/mol
Imballaggio Fusto in plastica
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2526231 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/02/2025 Catalog NumberS/4200/70,S/4200/71,S/4200/60,S/4200/63,S/4200/65
Identificativo prodotto
  • Sodium bicarbonate
Titolo del prodotto
Sodium Hydrogen Carbonate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >