Learn More
Sodium hydroxide, 0.01N Standardized Solution, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11343737
Sodium hydroxide, 0.01N Standardized Solution, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11343737
20 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
20 L
Codice prodotto. 11343737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035620.M4
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium hydroxide, 0.01N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Nota nome Standardized Solution
Concentrazione 0.01N
Informazioni di solubilità Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether.
Peso formulazione 40
Odore Odorless
Quantità 20 L
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP16L501 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/03/2025 Catalog Number035620.M4,035620.K2,035620.K7
Numero di lottoM31L508 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/02/2025 Catalog Number035620.M4,035620.K2,035620.K7
Numero di lotto62400325 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number035620.M4,035620.K2,035620.K7
Numero di lottoX01K515 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2024 Catalog Number035620.K2,035620.M4,035620.K7
Numero di lottoU05K517 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/08/2024 Catalog Number035620.K2,035620.M4,035620.K7
Titolo del prodotto
Sodium hydroxide, 0.01N Standardized Solution, Thermo Scientific Chemicals >