Learn More
Sodium Hydroxide, 5N Solution, Biotech Reagent, J.T. Baker™ Codice prodotto.: 15395502
Sodium Hydroxide, 5N Solution, Biotech Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15395502
4 L, Poly Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
19 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Polyethylene Bottle
Poly Bottle
Codice prodotto. 15395502
Marca: Avantor J.T.Baker 566803
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Produced under GMP guidelines, but for which there is no USP/NF compendia for the product
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hydroxide, 5N Solution
Quantità 4 L
Peso formulazione 40
Grado Biotech Reagent
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 1.17kg
Titolo del prodotto
Sodium Hydroxide, 5N Solution, Biotech Reagent, J.T. Baker™ >