Learn More
Sodium Hydroxide, Extra Pure, SLR, Pellets, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Specifica
Specifica
pH | 14 |
Colore | White |
Punti di ebollizione | 1390°C |
Punto di fusione | 318°C |
Quantità | 3 kg |
Peso formulazione | 40g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Pressione del vapore | 1mbar 700 |
Forma fisica | Solido |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525551 | Certificato di analisi | 05/02/2025 | S/4880/65,S/4880/63,S/4880/53,S/4880/50,S/4880/60,S/4880/68 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium hydroxide
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Sodium Hydroxide, Extra Pure, SLR, Pellets, Fisher Chemical™ >