Learn More
Sodium hydroxide solution, 0.05M, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15614880
Sodium hydroxide solution, 0.05M, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15614880 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
1 L
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
6 x 1 L
Codice prodotto. 15614880
Marca: Honeywell-Fluka 352491L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Volumetric, 0.05 M NaOH (0.05N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide solution
Formula lineare NaOH
Concentrazione 0.05M
Numero UN NONH for all modes of transport
Quantità 1 L
Peso formulazione 40g/mol
Pressione del vapore 3 mmHg (37°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide
Titolo del prodotto
Sodium hydroxide solution, 0.05M, Honeywell Fluka™ >