Learn More
Sodium Metabisulfite, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
40.70€ - 44.30€
Identificatori chimici
CAS | 7681-57-4 |
---|---|
Formula molecolare | Na2O5S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 190.09 |
Numero MDL | MFCD00167602 |
InChI Key | LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis |
PubChem CID | 656671 |
IUPAC Name | disodium (sulfinatooxy)sulfinate |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10233970
|
Fisher Chemical
S/5250/53 |
500 g |
40.70€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10598820
|
Fisher Chemical
S/5250/60 |
1 kg |
44.30€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Sodium Metabisulfite, Certified AR for Analysis
Identificatori chimici
7681-57-4 | |
190.09 | |
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L | |
656671 | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
Na2O5S2 | |
MFCD00167602 | |
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis | |
disodium (sulfinatooxy)sulfinate |
Specifica
150°C | |
White | |
Powder/Solid | |
MFCD00167602 | |
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L | |
disodium (sulfinatooxy)sulfinate | |
656671 | |
Plastic powder jar |
7681-57-4 | |
4 to 6 | |
Na2O5S2 | |
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O | |
190.09 | |
190.1g/mol |